Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Inkubator
Beschreibung
- 48 Liter (1,7 ft3) bieten ein mittleres Fassungsvermögen bei kleiner Stellfläche
- Optionen: Hochtemperatur-Dekontamination (4 Stunden bei 120 °C), O2-Regelung (z. B. für hypoxische Versuche), auch mit geteilter Innentür erhältlich
- Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Raum
- Direktbeheizung aller sechs Wände sorgt für gleichmäßige und schonende
- Inkubationsbedingungen
- Tiefgezogene, einfach zu reinigende Edelstahl-Kammer ohne Nähte oder Schweißstellen
- Geringer Gasverbrauch durch die separat isolierte Innentür
- Integriertes Alarmrelais
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Internationales Netzteil, Hochtemperaturdesinfektion, Feuchtepaket |
| Kapazität (metrisch) | 48 L |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| O2-Konzentrationsbereich | 1 bis 19% |
| Sauerstoffregelung | 1 bis 19 % O2-Kontrolle |
| Typ | CO2-Inkubator |
| Ausführung der Tür | 2-teilige Innentür |