Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R CO2-Inkubator
Artikelnummer. 15385194
Change view
Click to view available options
Ausführung der Tür:
2-teilige Innentür
Innentür aus Einfachglas
Sauerstoffregelung:
1 bis 19 % O2-Kontrolle
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Ausführung der Tür Sauerstoffregelung unitSize
15385194 Innentür aus Einfachglas Keine 1 Stück
15594439 2-teilige Innentür 1 bis 19 % O2-Kontrolle 1 Stück
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15385194
Marke: Eppendorf™ CO48310001
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Inkubator mittlerer Kapazität eignet sich zum Optimieren der Leistung in Anwendungen, die eine stärkere Isolierung erfordern.
  • 48 Liter (1,7 ft3) bieten eine mittlere Kapazität bei geringem Platzbedarf
  • Optionen: Hohe Temperatur Desinfektion (4 Stunden bei 120 °°C), O2-Kontrolle (z. B. für hypoxische Studien), zweigeteilte innere Glastür
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Platz
  • Das 6-seitige Direktheizungssystem sorgt für eine einheitlich inkubierte Umgebung
  • Tiefgezogene, leicht zu reinigende Edelstahlkammer ohne Nähte oder Schweißnähte
  • Niedriger Gasverbrauch
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung UK/HKG-Netzteil
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Sauerstoffregelung Keine
Ausführung der Tür Innentür aus Einfachglas