Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R CO2-Inkubator
Beschreibung
- 48 Liter (1,7 ft3) bieten eine mittlere Kapazität bei geringem Platzbedarf
- Optionen: Hohe Temperatur Desinfektion (4 Stunden bei 120 °°C), O2-Kontrolle (z. B. für hypoxische Studien), zweigeteilte innere Glastür
- Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Platz
- Das 6-seitige Direktheizungssystem sorgt für eine einheitlich inkubierte Umgebung
- Tiefgezogene, leicht zu reinigende Edelstahlkammer ohne Nähte oder Schweißnähte
- Niedriger Gasverbrauch
- Integriertes Alarmrelais
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | UK/HKG-Netzteil |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Sauerstoffregelung | Keine |
| Ausführung der Tür | Innentür aus Einfachglas |