Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Inkubator
Artikelnummer. 15753395
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
48 L
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15753395
Marke: Eppendorf™ CO48312001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Inkubator mittlerer Kapazität eignet sich zum Optimieren der Leistung in Anwendungen, die eine stärkere Isolierung erfordern.
  • 48 Liter (1,7 ft3) bieten ein mittleres Fassungsvermögen bei kleiner Stellfläche
  • Optionen: Hochtemperatur-Dekontamination (4 Stunden bei 120 °C), O2-Regelung (z. B. für hypoxische Versuche), auch mit geteilter Innentür erhältlich
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Raum
  • Direktbeheizung aller sechs Wände sorgt für gleichmäßige und schonende
  • Inkubationsbedingungen
  • Tiefgezogene, einfach zu reinigende Edelstahl-Kammer ohne Nähte oder Schweißstellen
  • Geringer Gasverbrauch durch die separat isolierte Innentür
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Internationale Stromversorgung
Kapazität (metrisch) 48 L
Kammermaterial Acero inoxidable
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Sauerstoffregelung Keine
Typ CO2-Inkubator
Ausführung der Tür 2-teilige Innentür