Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Inkubator
Artikelnummer. 15713395
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
48 L
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15713395
Marke: Eppendorf™ CO48310041
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +4 °C bis 50 °C; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): 0,1 bis 19 %
  • 48 Liter (1,7 ft3) bieten ein mittleres Fassungsvermögen bei kleiner Stellfläche
  • Optionen: Hochtemperatur-Dekontamination (4 Stunden bei 120 °C), O2-Regelung (z. B. für hypoxische Versuche), auch mit geteilter Innentür erhältlich
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Raum
  • Direktbeheizung aller sechs Wände sorgt für gleichmäßige und schonende
  • Inkubationsbedingungen
  • Tiefgezogene, einfach zu reinigende Edelstahl-Kammer ohne Nähte oder Schweißstellen
  • Geringer Gasverbrauch durch die separat isolierte Innentür
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Internationales Netzteil, Hochtemperaturdesinfektion
Kapazität (metrisch) 48 L
Kammermaterial Acero inoxidable
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
O2-Konzentrationsbereich 0,1 bis 19%
Sauerstoffregelung 1 bis 19 % O2-Kontrolle
Typ CO2-Inkubator
Ausführung der Tür Innentür aus Einfachglas
Spannung 230 V