Learn More
A&D Weighing HR-Analysenwaage – Interne Kalibrierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16621192
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
102 g
152 g
252 g
62 g/252 g
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
16621192 252 g 1 Stück
16641192 62 g/252 g 1 Stück
16671182 102 g 1 Stück
16691182 152 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16621192 Lieferant A&D Weighing Lieferanten-Nr. HR250AZ
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HR-Analysenwaage mit patentierter C-SHS-Wiegetechnologie, die Leistung und ein schlankes, kompaktes Design vereint.
  • Robuste Konstruktion, starker Schutz vor Staub& Wasser
  • Integrierte interne Kalibrierung auf Knopfdruck (HR-AZ)
  • Stoßdämpferfunktion
  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
  • Größe B5 für die Verwendung in engen Bereichen
  • LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für leicht ablesbare Wägeergebnisse
  • SCF – Statistische Berechnungsfunktion
  • Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle
  • Schneller und kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von ca. 2 Sekunden
  • Schnell USB Schnittstelle – Keine Treiberinstallation erforderlich (optional).
  • LAN – Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
  • Leicht entnehmbarer großer Windschutz
  • Integrierter wiederaufladbares (NiMH) Batteriepaket (optional)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO
Anschlusstyp RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option)
Fassungsvermögen 252 g
Displaytyp LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,1 mg
Material Edelstahl
Modell HR-250AZ
Stabilisierungszeit 2 s
Elektrische Anforderungen 11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)