missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin 13 Antibody (PP13/8897), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200075903 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18666574 20 μg 20 Mikrogramm
18654404 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18666574

Marke: Novus Biologicals NBP32372920ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin 13 Monoclonal antibody specifically detects Galectin 13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Galectin 13
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PP13/8897
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 1 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias beta-galactoside-binding lectin, EC 3.1.1.5, gal-13, GAL13, galectin-13, lectin, galactoside-binding, soluble, 13, PLAC8galectin 13, Placental protein 13, Placental tissue protein 13, PP13galactoside-binding soluble lectin 13
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Galectin 13 protein fragment (aa1-139) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29124
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.