missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200065068 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18677492 100 μg 100 Mikroliter
18637114 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18677492

Marke: Novus Biologicals NBP297200100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Polyclonal antibody specifically detects Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias 90K, Basement membrane autoantigen p105, BTBD17B, galectin-3-binding protein, L3 antigen, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, M2BP, Mac-2 BP, Mac-2-binding protein, MAC2BP, MAC-2-BP, serum protein 90K, Tumor-associated antigen 90K
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3959
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.