missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galectin-7 Antibody (950723) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB13392E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Galectin-7 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| Galectin-7 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 950723 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| Gal-7, GAL7, galectin 7, galectin-7, HKL-14, lectin, galactoside-binding, soluble, 7, LGALS7A, p53-induced gene 1 protein, PI7, PIG1, TP53I1 | |
| E. coli-derived recombinant human Galectin-7, Ser2-Phe136, Accession # NP_002298 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
| 3963 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur