Learn More
Galena, natürlich vorkommendes Mineral ≈ 1 bis 2 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466485
Click to view available options
Menge:
5 Pc.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15466485
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042546.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1314-87-0 | PbS | 239.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-87-0
Summenformel PbS
Molekulargewicht (g/mol) 239.30
MDL-Nummer MFCD00016280
InChI-Schlüssel FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
IUPAC-Name Sulfanylidenplumban
SMILES [S--].[Pb++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galena
Physikalische Form Kristallcluster, 1 Stück ≈ 150 g
Menge Je 1
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl
Formelmasse 239.25
Verpackung Beutel