Learn More
Gallacetophenon-3',4'-Dimethylether, TRC
Artikelnummer. 30400119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400119 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1905002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallacetophenone 3',4'-Dimethyl Ether
CAS 5396-18-9
Summenformel C10H12O4
Menge 2.5 g
Synonym 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-3',4'-dimethoxyacetophenone, 3,4-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone, 3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Gallacetophenone-3,4-O-dimethyl Ether, NSC 1181
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-5-8(13-2)10(14-3)9(7)12/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1OC
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Formelmasse 196.0736