missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie

Artikelnummer. 17473333
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Systemreagenz für Fluorid
Systemreagenz für TON
Systemreagenzien für Sulfat
Anzahl Tests:
750
1100
1300
2200
4800
5000
Packungsgröße:
1 Set
125 Milliliter
20 Stück
4 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Anzahl Tests unitSize
17473333 Systemreagenz für TON 1300 125 Milliliter
17483333 Systemreagenz für TON 750 4 Stück
17493333 Systemreagenz für TON 5000 20 Stück
17818533 Systemreagenz für Fluorid 2200 1 Set
17828533 Systemreagenz für Fluorid 4800 1 Set
17838533 Systemreagenz für Fluorid 2200 1 Set
17403343 Systemreagenzien für Sulfat 1100 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17473333 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 984369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80 €
    31.72 € / 125 Milliliter
    Sparen 7.08 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Wasserqualitätsüberwachung und Nährstoffanalyse.

Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienvorbereitung mit den Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Umwelttests wie Wasser (Reinwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Abwässer und Meerwasser) und industrielle Analysen (Brauchwasser) eliminieren. Die über 40 gebrauchsfertigen Gallery Reagenzienkits für die Umweltanalytik enthalten 1 bis 3 Reagenzien in barcodierten 20-ml-Fläschchen, sodass die erforderlichen Identifizierungsdaten wie Charge und Verfallsdatum automatisch vom Barcode-Leser des diskreten Analysators gelesen werden können. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für eine Vielzahl von Analytkonzentrationen. Die Testanwendungen basieren auf empfohlenen Standardmethoden für Wasser und Abwasser, die in den meisten Ländern verwendet werden. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery™ Reagenzienkits für die Umweltanalytik vereinfachen.

Leistungsmerkmale:
  • Alle Testanwendungen basieren auf den in verschiedenen Ländern empfohlenen Standardmethoden für die Analyse von Wasser und Abwasser.
  • Ein Kit enthält 1 bis 3 Reagenzien in 20 ml-Fläschchen.
  • Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar.
  • Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen.
  • Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten
  • Zu den analysierbaren Matrizen zählen Trinkwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Meerwasser und Brauchwasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Systemreagenz für TON
Probentyp Wasserprobe, Bodenprobe
Beschreibung TON (Nitrat + Nitrit) durch Reagenzien des Hydrazin-Reduktionssystems – R1 (1.300 Tests)
Nachweis von TON R1
Anzahl Tests 1300
Testbereich 0 bis 25 (für Gallery) 0 bis 50 (für Aquakem)
Menge 125 mL
Interferenzfilter 540
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.