missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gallery Reagenzien für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken

Artikelnummer. 10303995 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Waschflüssigkeit
Menge:
20 ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Menge unitSize
10303995 Waschflüssigkeit 20 ml-Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10303995 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981842

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Lebensmittel- und Getränkeanalyse.

Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienherstellung überflüssig machen durch Verwendung der Thermo Scientific™ Gallery™ Systemreagenzien für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken. Über 50 gebrauchsfertige Gallery Systemreagenzien für die Lebensmittel- und Getränkeanalyse sind erhältlich. Die Kits enthalten zwei bis vier Reagenzien in barcodierten 20 ml-Fläschchen. Dadurch können die erforderlichen Identifikationsdaten, wie Chargennummern und Verfallsdaten, automatisch vom Barcode-Lesegerät des diskreten Analysators gelesen werden. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery Systemreagenzien vereinfachen.

  • Ein Kit enthält 2 bis 4 Reagenzien in 20 ml-Fläschchen.
  • Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar.
  • Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen.
  • Die photometrische Messung basiert hauptsächlich auf der Bildung oder dem Verbrauch von NAD oder NADH.
  • Messungen erfolgen bei 340 nm und 37 °C
  • Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Waschflüssigkeit
Probentyp Lebensmittel- und Getränkeprobe
Beschreibung Waschflüssigkeit
Analysemethode Zur Wäsche der Probenleitung, um Übertragungen zu reduzieren
Menge 20 ml-Fläschchen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Washing solution 4.5%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.