Learn More
Thermo Scientific™ Gallery Reagenzien für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken
Artikelnummer. 17914041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Systemreagenz für Alpha-Amylase
Waschflüssigkeit
Menge:
20 ml-Fläschchen
Reagent A: 6x 20 ml-Fläschchen
Komponente B: 2x 5-ml-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
200 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Menge Packungsgröße
17914041 Systemreagenz für Alpha-Amylase Reagent A: 6x 20 ml-Fläschchen
Komponente B: 2x 5-ml-Fläschchen
200 Tests
10303995 Waschflüssigkeit 20 ml-Fläschchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17914041 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 984373
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie aus einer kontinuierlich wachsenden Auswahl an Tests für die automatisierte Lebensmittel- und Getränkeanalyse.
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienherstellung überflüssig machen durch Verwendung der Thermo Scientific™ Gallery™ Systemreagenzien für die Analyse von Lebensmitteln und Getränken. Über 50 gebrauchsfertige Gallery Systemreagenzien für die Lebensmittel- und Getränkeanalyse sind erhältlich. Die Kits enthalten zwei bis vier Reagenzien in barcodierten 20 ml-Fläschchen. Dadurch können die erforderlichen Identifikationsdaten, wie Chargennummern und Verfallsdaten, automatisch vom Barcode-Lesegerät des diskreten Analysators gelesen werden. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery Systemreagenzien vereinfachen.
  • Ein Kit enthält 2 bis 4 Reagenzien in 20-ml-Fläschchen
  • Die mit einem Barcode versehenen Fläschchen sind einfach und schnell einsetzbar
  • Alle erforderlichen Daten wie Charge und Verfallsdatum werden automatisch gelesen
  • Die photometrische Messung basiert hauptsächlich auf der Bildung oder dem Verbrauch von NAD oder NADH.
  • Messungen erfolgen bei 340 nm und 37 °C
  • Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für einen großen Konzentrationsbereich der Analyten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Systemreagenz für Alpha-Amylase
Probentyp Lebensmittel- und Getränkeprobe
Beschreibung Systemreagenzien für Alpha-Amylase (200 Tests)
Nachweis von Alpha-Amylase
Anzahl Tests 200
Testbereich 10 bis 7500 U/l
Analysemethode Enzymatischer Test mit Ethyliden-pNP-G7 (E-pNP-G7) als Substrat
Menge Reagent A: 6x 20 ml-Fläschchen
Komponente B: 2x 5-ml-Fläschchen
Interferenzfilter 405