Learn More
Gallussäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697181 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
10269500 5g Glasflasche 5 Gramm
10587932 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13498548 5kg Kunststofftrommel 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10697181 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 410862500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-91-7
Summenformel C7H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00002510
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Gallic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 253,0 °C
Farbe Gelb bis Beige
Dichte 1,6940g/mL
Menge 250g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Prozentgehaltsbereich 98%
Relative Dichte 1,694
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:12 g/l Kaltwasser.Andere Löslichkeiten: Leicht löslich in erwärmtem Wasser, sehr löslich in Ethanol:160 g/l, Aceton:200 g/l, löslich in Glycerin:100 g/l, leicht löslich in Äther:10 g/l, unlöslich in Benzol, Chloroform, Benzinether
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid