Learn More
Gallussäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-138176 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5g
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10269500
Marke: Thermo Scientific Acros 410860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-91-7
Summenformel C7H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00002510
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 253,0 °C
Farbe Gelb bis Beige
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:12 g/l Kaltwasser.Andere Löslichkeiten: Leicht löslich in erwärmtem Wasser, sehr löslich in Ethanol:160 g/l, Aceton:200 g/l, löslich in Glycerin:100 g/l, leicht löslich in Äther:10 g/l, unlöslich in Benzol, Chloroform, Benzinether
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,6940g/mL
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver
Relative Dichte 1,694
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.