Learn More
Gallussäure, ACS, ≥ 98,0 %; MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472842 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11472842 500 g
11462842 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472842 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252590
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H5O5
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00149098
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoat
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic Acid
Menge 500 g
Physikalische Form Fest
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Formelmasse 188.1
Güte ACS-Reagenz