Learn More
Gallussäure-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gallic acid 2,6 d2 |
| CAS | 294660-92-7 |
| Summenformel | C7 2H2 H4 O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D |
| SMILES | [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,6-Dideuterio-3,4,5-trihydroxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.13 |
| Formelmasse | 172.0341 |