Learn More
Gallussäure, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gallic Acid |
| CAS | 149-91-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Gallic Acid |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C7 H6 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.12 |
| Mehr anzeigen |