Learn More
Gallussäure-Monohydrat, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4839143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
13458618 100g 100 Gramm
13498288 500g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 13458618
Marke: Thermo Scientific Acros 447581000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H5O5
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
MDL-Nummer MFCD00149098
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic acid monohydrate
Schmelzpunkt 251,0 °C
Strukturformel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Glycerin und Aceton, praktisch unlöslich in Benzol, Chloroform und Petrolether
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure;Hydrat
Formelmasse 188.12
Güte ACS-Reagenz
Menge 100g
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: gallic acid monohydrate