Learn More
Gallussäure-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30397820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397820 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG18890010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic Acid Monohydrate
CAS 5995-86-8
Summenformel C7H8O6
Menge 10 g
Synonym 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Hydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O5.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
SMILES O.OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
Formelmasse 188.0321