Learn More
Gallensäure, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11498090 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498090 250 g -
11488090 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498090 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210175083
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 149-91-7
Summenformel C7H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00002510
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallic Acid
Farbe Weiß
Formelmasse 170.1
Dichte 1,694 g/ml (Lit.)
Menge 250 g
Physikalische Form Fest