Learn More
Gallensäure, MP Biomedicals
Artikelnummer. p-3593012 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11488090
Marke: MP Biomedicals 0210175080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
CAS 149-91-7
Summenformel C7H6O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00002510
InChI-Schlüssel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Gallussäure, Benzoesäure, 3,4,5-trihydroxy, Gallussäure, Tech., Galopp, Pyrogallol-5-Carboxylsäure, Kyselina galowa, 3,4,5-Trihydroxybenzoat, Kyselina galowa Tschechisch, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Gallussäure
Farbe Weiß
Formelmasse 170.1
Dichte 1.694 g/ml (Lit.)
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallussäure
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.