Learn More
Gallensäure, TRC
Artikelnummer. 30135388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135388 25 g 25 Gramm
30011606 5 g 5 Gramm
17983335 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG18897825G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Afficher la politique du retour.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-91-7
Summenformel C7 H6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
Synonym Gallic Acid, Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, Gallic acid (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid, 3,4,5-Hydroxybenzoic acid, A 1925-04, NSC 20103, NSC 674319
IUPAC-Name 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spécification
Chemischer Name oder Material Gallic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Formelmasse 170.0215
Reinheit (%) >95%
Menge 25 g