Learn More
Galliumarsenid, optisches Fenster, 25.4 mm (1.0 Zoll) Durchmesser x 2 mm (0.08 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447155
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15447155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046107.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium arsenide Optical Window
Namenshinweis 25.4mm (1.0 in.) dia. x 2mm (0.08 in.) thick, Clear Aperture 85%, Surface Finish 60/40
Menge Je 1
MDL-Nummer MFCD00011017