Learn More
Gallium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076478
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15486675 5 g 5 Gramm
15496675 25 g 25 Gramm
15406685 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15486675
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045026.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Katalysator für eine Reihe von Transformationen, einschließlich der Ringöffnung und Wiederverwertung von Epoxiden und der Trimerisierung von Alkynen. Es wird zur Detektion der solaren Neutronen verwendet.
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-90-3
Summenformel Cl3Ga
Molekulargewicht (g/mol) 176.073
MDL-Nummer MFCD00011018
InChI-Schlüssel UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
PubChem CID 26010
IUPAC-Name Galliumtrichlorid
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 201°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) chloride
Schmelzpunkt 78°C
Physikalische Form Granalien 8 mm und kleiner
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formelmasse 176.03
Reinheit (%) 99.999%
Verpackung Ampulliert unter Argon
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Relative Dichte 2.47
Dichte 2.47
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) chloride, ultra dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallium trichloride