Learn More
Gallium(III)-fluorid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049317
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11351499 1 g 1 Gramm
11361499 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11351499
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013987.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-51-9
Gallium(III) fluoride is employed in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-51-9
MDL-Nummer MFCD00011021
Spezifikation
Siedepunkt ∼1000°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) fluoride
Schmelzpunkt 800°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.02g/L at 200C).
Formelmasse 126.72
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.47 g/mL