Learn More
Gallium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049965
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11388327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032112.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gallium(III) fluoride reacts with mineral acids to give hydrofluoric acid. It is used in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-51-9
MDL-Nummer MFCD00011021
Spezifikation
Siedepunkt ∼1000°C
Chemischer Name oder Material Gallium(III) fluoride
Schmelzpunkt 800°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4354
Formelmasse 126.72
Reinheit (%) 99.85%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 4.47g/mL