Learn More
Gallium(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398527
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398527 1 g 1 Gramm
11388527 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11398527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035699.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13450-91-4 | GaI3 | 450.436 g/mol
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-91-4
Summenformel GaI3
Molekulargewicht (g/mol) 450.436
MDL-Nummer MFCD00016107
InChI-Schlüssel DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83478
IUPAC-Name Triiodgallan
SMILES [Ga](I)(I)I
Spezifikation
Siedepunkt 345°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Gallium(III) iodide
Schmelzpunkt 212°C
Farbe Gelb nach grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in aromatic solvents.
Formelmasse 450.43
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Aussehen Yellow-green powder
Dichte 4.15 g/cm3