Learn More
Gallium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
90.30 € - 606.98 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 13450-91-4 |
|---|---|
| Summenformel | GaI3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 450.436 |
| MDL-Nummer | MFCD00016107 |
| InChI-Schlüssel | DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83478 |
| IUPAC-Name | triiodogallane |
| SMILES | [Ga](I)(I)I |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15457415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.03 |
1g |
92.10 € 90.30 € / 1 Gramm Sparen 1.80 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15467415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.06 |
5g |
183.00 € 179.01 € / 5 Gramm Sparen 3.99 € 2% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15477415
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047148.14 |
25g |
619.00 € 606.98 € / 25 Gramm Sparen 12.02 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Chemische Identifikatoren
| 13450-91-4 | |
| 450.436 | |
| DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K | |
| 83478 | |
| [Ga](I)(I)I |
| GaI3 | |
| MFCD00016107 | |
| gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| triiodogallane |
Spezifikation
| Gallium(III) iodide | |
| 13450-91-4 | |
| GaI3 | |
| UN3260 | |
| Decomposes in water. | |
| [Ga](I)(I)I | |
| 450.436 | |
| 450.43 | |
| Ampule | |
| 4.15 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016107 | |
| gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K | |
| triiodogallane | |
| 83478 | |
| 99.999% | |
| Light and moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-611-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen