Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10780965 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10780965 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10338100 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780965 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 201100500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) oxide
Schmelzpunkt 1740°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 50 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.88
Prozentgehaltsbereich 99.99+%
Dichte 5.8800g/mL
Strukturformel Ga2O3
Fieser 04,241
Merck Index 15, 4382
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies
Formelmasse 187.44
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis