Learn More
Gallium(III)-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gallium(III) trifluoromethanesulfonate |
| Namenshinweis | 99% |
| CAS | 74974-60-0 |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.7000g/mL |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (ex F) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C3F9GaO9S3 |
| MDL-Nummer | MFCD02093898 |
| Mehr anzeigen |