Learn More
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059271
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11428440 10 g 10 Gramm
11458440 50 g 50 Gramm
11448440 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11428440
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044325.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium pellets
Farbe Grau-Silber
Namenshinweis 6mm dia.
Menge 10 g
Gewicht Max. weight 0.7g/pellet
Form Pellet, pelletieren
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2803
Reinheit (%) 99.99999%