Learn More
Galliumphosphid, blasses Orange, Feststoff, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391609
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11391609 2 g 2 Gramm
11381609 10 g 10 Gramm
11371609 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11391609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012266.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz in Halbleitergeräten
Gallium phosphide (GaP) is used in semiconductor devices, and in the manufacture of light-emitting diodes (LEDs) doped with other elements or in combination with gallium arsenide phosphide. With appropriate dopants, p-type and n-type semiconductors can be produced. It is used in optical systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12063-98-8
Summenformel GaP
Molekulargewicht (g/mol) 100.70
MDL-Nummer MFCD00016109
InChI-Schlüssel HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium phosphide, gallium monophosphide, unii-3j421f73dv, ccris 4019, gallium phosphide, polycryst, gallium phosphide trace metals basis, gallium phosphide trace metals basis 1g, gallium phosphide, single crystal substrate , <111>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
PubChem CID 82901
IUPAC-Name gallanylidynephosphane
SMILES P#[Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium phosphide
Schmelzpunkt 1465°C
Farbe Orange
Physikalische Form Fest
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 100.69
Dichte 4.13