Learn More
Galloflavin, TRC
Artikelnummer. 30240948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240948 100 mg 100 Milligramm
30240699 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG190550100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 568-80-9
Summenformel C12H6O8
Molekulargewicht (g/mol) 278.17
Synonym 3,8,9,10-Tetrahydroxypyrano[3,2-c][2]benzopyran-2,6-dione, NSC 107022
IUPAC-Name 3,8,9,10-tetrahydroxypyrano[3,2-c]Isochromen-2,6-Dione
SMILES OC1=CC2=C(OC1=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3C(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galloflavin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H6O8/c13-4-1-3-7(9(16)8(4)15)10-6(19-11(3)17)2-5(14)12(18)20-10/h1-2,13-16H
Formelmasse 278.0063