Learn More
WTW™ Galvanischer Sauerstoffsensor (DO) für WTW™ Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10503833
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
10 m
15 m
3 m
6 m
Enthält:
1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt
3 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfe und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 10 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 15 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 3 m Länge, Schleiffolie, 1 Ersatzmembrankopf und Elektrolyt
Reinigungslösung für Kabel mit 6 m Länge, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10503833
Marke: WTW™ 201570
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese membranbedeckten, galvanischen Sensoren für gelösten Sauerstoff sind wartungsarm, benötigen keine Polarisationszeit und gewährleisten genaue Testergebnisse für Wasser und wässrige Lösungen.
  • Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung
  • Sowohl im Labor als auch im Außeneinsatz einsetzbar
  • Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb
  • Einsatzgebiete sind u. a. Oberflächengewässer, Messungen in Kläranlagen, BSB-Richtungen
  • Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monate
  • Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräten
  • Mit 1.5 ml Kabelreinigungslösung, Schleiffolie, 3 Austausch-Membranköpfen und Elektrolyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Länge (metrisch) Kabel 3 m
Enthält Reinigungslösung für Kabel mit 3 m Länge, Schleiffolie, 1 Ersatzmembrankopf und Elektrolyt
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado