Learn More
WTW™ Galvanische Sensoren für gelösten Sauerstoff (universell)
Artikelnummer. 10769361
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
3 m
6 m
10 m
15 m
Enthält:
1 Austauschmembrankopf
3 Austauschmembranköpfe
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel Enthält Packungsgröße
10769361 1,5 m 3 Austauschmembranköpfe 1 Stück
10503833 3 m 1 Austauschmembrankopf 1 Stück
10235731 10 m 3 Austauschmembranköpfe 1 Stück
10776701 15 m 3 Austauschmembranköpfe 1 Stück
10470632 3 m 3 Austauschmembranköpfe 1 Stück
10491592 6 m 3 Austauschmembranköpfe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10769361 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 201533
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese membranbedeckten, galvanischen Sensoren für gelösten Sauerstoff sind wartungsarm, benötigen keine Polarisationszeit und gewährleisten genaue Testergebnisse für Wasser und wässrige Lösungen.
  • Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung
  • Sowohl im Labor als auch im Außeneinsatz einsetzbar
  • Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t <99 60 s) und ein wartungsarmer Betrieb.
  • Einsatzgebiete sind u. a. Oberflächengewässer, Messungen in Kläranlagen, BSB-Richtungen
  • Gefüllt mit Elektrolyt und erreicht eine lange Verweildauer von bis zu 6 Monaten.
  • Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräten
  • Beinhaltet Kabel, Reinigungslösung, Schleiffolie, Membranaustauscherkopf(e) und Elektrolyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) Kabel 1,5 m
Enthält 3 Austauschmembranköpfe
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte