Learn More
Karl Hecht™ Verzinkte Drahtbürsten für Teströhrchen
Artikelnummer. 10610212
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
300 mm
330 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10610212
Marke: Karl Hecht™ 42760020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine schonende und dennoch gründliche Reinigung von Reagenzgläsern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Röhrchenbürsten verfügen über einen Griff aus verzinktem Draht.
  • Mit Baumwollende
  • Erhältlich für eine Reihe von Röhrchen mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchen-Bürste
Durchmesser (metrisch) Borste 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schläuche mit 10 bis 12 mm Durchmesser
Enthält Baumwollende
Länge (metrisch) 160 mm
Material Galvanisierter Draht
Menge Je 1