Learn More
Galvinoxyl freies Radikal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774231 1 g Glasflasche 1 Gramm
10439030 5 g Glasflasche 5 Gramm
10095753 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Polymerisationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2370-18-5
Summenformel C29H42O2
Molekulargewicht (g/mol) 422.65
MDL-Nummer MFCD00001616
InChI-Schlüssel HRLDHROCDBYHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-Di-tert-butyl-α-(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-p-tolyloxy free radical
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES CC(C)(C)C1=CC(C=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galvinoxyl free radical
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Farbe Blau bis Violett
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 08, IV, 1379
Fieser 01,409
Merck Index 15, 4387
Formelmasse 421.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen