Learn More
Gamma-Bisabolen (Mischung von Isomeren) (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers) |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3 |
| Formelmasse | 204.1878 |