Learn More
gamma C Crystallin Antibody (OTI1E3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen gamma C Crystallin
Klon OTI1E3
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306223
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44855-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306516
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44855-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
gamma C Crystallin Monoclonal antibody specifically detects gamma C Crystallin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
gamma C Crystallin
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CCL, CRYG3gamma-C-crystallin, crystallin, gamma C, crystallin, gamma-3, Gamma-C-crystallin, Gamma-crystallin 2-1, Gamma-crystallin 3, gamma-crystallin C
Full length human recombinant protein of human CRYGC (NP_066269) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI1E3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Vision
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
1420
IgG2a
>95%