Learn More
Keystone Cleanroom Products Gammabestrahlter Bic Pen
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products ProdukteBeschreibung
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringeres Kontaminationsrisiko
- Vereinfacht die Konformität mit SOPs
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumstift |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Sterilität | Steril |
| Material | Kunststoff |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zertifizierung/Konformität | CoC; Bestrahlungszertifikat |
| Anzahl pro Karton | 500/Cs. |
| Verpackungsart | Aufreißpackung |
| Länge (metrisch) | 14 cm |
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?