Learn More
Keystone Cleanroom Products Gammabestrahlter selbstabdichtender Sterilbeutel
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Dank der praktischen selbstabdichtenden Ausführung ist kein Heißsiegelgerät mehr erforderlich
- Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
- Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringere Kontaminationsrisiken
- Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CoC; Bestrahlungszertifikat |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Enthält | 1 Packung |
| Material | Polyolefin |
| Sterilität | Steril |
| Latexfrei | Ja |
| Dicke (angloamerikanisch) | 3 mil |
| Mehr anzeigen |