Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17726889 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in.)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in.)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.)
Enthält:
1 Packung
5 Stck./Packung
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17726889
Marke: Keystone Cleanroom Products 3315ST
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • Dank der praktischen selbstabdichtenden Ausführung ist kein Heißsiegelgerät mehr erforderlich
  • Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
  • Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
  • Gammabestrahlt
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
  • Geringere Kontaminationsrisiken
  • Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
  • Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 3,99 l
Zertifizierung/Konformität CoC; Bestrahlungszertifikat
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Enthält 1 Packung
Material Polyolefin
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 76,2 μm
Latexfrei Yes
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.)
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 25.4 cm
Produkttyp Cover