Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in.)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in.)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.)
Enthält:
1 Packung
5 Stck./Packung
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Dank der praktischen selbstabdichtenden Ausführung ist kein Heißsiegelgerät mehr erforderlich
- Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
- Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringere Kontaminationsrisiken
- Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 13,3 l |
| Zertifizierung/Konformität | CoC; Bestrahlungszertifikat |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Farbe | Durchsichtig |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Enthält | 1 Packung |
| Material | Polyolefin |
| Sterilität | Sterile |
| Dicke (metrisch) | 76,2 μm |
| Mehr anzeigen |