Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17808963 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in.)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in.)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.)
Enthält:
1 Packung
5 Stck./Packung
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17808963
Marke: Keystone Cleanroom Products 3334ST
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
  • Convenient Self-Seal Version eliminates the need for a heat sealer
  • Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
  • Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
  • Gamma irradiated
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 20.4 L
Zertifizierung/Konformität CoC; Bestrahlungszertifikat
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Enthält 1 Packung
Material Polyolefin
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 76,2 μm
Latexfrei Yes
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 76,2 x 61 cm (24 x 30 in.)
Länge (angloamerikanisch) 30 in.
Länge (metrisch) 76.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm
Produkttyp Cover