Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Trash Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17728477 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
55 x 36 in.
Anzahl pro Packung:
10 Packungen
2 Packungen
5 Packungen
Je 1
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17728477
Marke: Keystone Cleanroom Products S3655CP2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pre-sterilized trash bags for pharmaceutical cleanrooms. Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination.
  • Verpackt in einem ISO6-Reinraum
  • 2 mil transparentes Polyethylen
  • Jede Packung hat eine Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit
  • Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate werden mit dem Versand versendet
  • Verpackt in Tyvek™/Mylar Chevron Aufziehbeuteln
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 15 gal.
Kapazität (metrisch) 56,9 l
Zertifizierung/Konformität CoC, Bestrahlungszertifikat
Verschlusstyp Keine
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Zur Verwendung mit (Geräte) Abfallbehälter
Material LDPE
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0.05 mm
Anzahl pro Packung 2 Packungen
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Abmessungen (L x B) 55 x 36 in.
Länge (angloamerikanisch) 55 in.
Länge (metrisch) 139,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (metrisch) 91,4 cm
Produkttyp Cleanroom Bags