Learn More
Keystone Cleanroom Products Sterilisationsbeutel für Gammabestrahlung, selbstverschließend, mit Indikator für den Gammabestrahlungsprozess.
Artikelnummer. 17994291 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
135 fl. oz.
220 fl. oz.
330 fl. oz.
450 fl. oz.
690 fl. oz.
84 fl. oz.
927 fl. oz.
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
17994291 84 fl. oz. 500 Stück
17974291 135 fl. oz. 500 Stück
17984291 220 fl. oz. 500 Stück
17914301 330 fl. oz. 500 Stück
17904301 450 fl. oz. 250 Stück
17924301 690 fl. oz. 250 Stück
17934301 927 fl. oz. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17994291 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 3312IRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 €
    305.35 € / 500 Stück
    Sparen 69.65 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 05-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gammabestrahlungs-Sterilisationsbeutel können als Primär-, Sekundär- oder Tertiärverpackung von Gegenständen verwendet werden, die einer Gammabestrahlung oder Sterilisation unterzogen werden.
  • Keystone Cleanroom Products Selbstverschließende Sterilisationsbeutel aus Polyolefin in medizinischer Qualität können als Primär-, Sekundär- oder Tertiärverpackung von Artikeln verwendet werden, die einer Gammabestrahlung oder Sterilisation unterzogen werden (wofür eine Sterilisationsvalidierung durch den Endverbraucher erforderlich ist).
  • Geeignet für die Verpackung von Gegenständen, die einer Gammastrahlungsdosis im Bereich zwischen … ausgesetzt sein werden.
  • 15 kGy und 50 kGy
  • Nach der Bestrahlungsbehandlung schlägt die Prozessanzeige von Gelb auf Rot um.
  • Die Beutel schützen den Inhalt vor Umwelteinflüssen, die die Sterilität beeinträchtigen könnten.
  • Hergestellt aus transparentem, robustem, 3 mil dickem Polyolefin-Material in medizinischer Qualität mit selbstklebendem Verschluss
  • Mit einem kleinen Schlitz zum einfachen Öffnen der Tasche, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten.
  • Gammabestrahlungs-Sterilisationsbeutel sind nicht autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackungen für die Gammabestrahlung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Produktionsanlagen
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 500
Beständig gegen Externe Kontaminationsquellen
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 12 x 8 in.
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Produkttyp Abdeckung
Kapazität (angloamerikanisch) 84 fl. oz.
Kapazität (metrisch) 2.48 L
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (metrisch) 20.3 cm
Dicke (metrisch) 76,2 μm