Learn More
Gamma-Lindane-13C6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | gamma-HCH-13C6 |
| CAS | 104215-85-2 |
| Summenformel | 13C6 H6 Cl6 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6-Hexachlor(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})Cyclohexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.79 |
| Formelmasse | 293.8802 |