Learn More
Gamma-Linolenylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | gamma-Linolenyl Alcohol |
| CAS | 24149-05-1 |
| Summenformel | C18H32O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (6Z,9Z,12Z)-6,9,12-Octadecatrienol, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trien-1-ol, 6-cis,9-cis,12-cis-Octadecatrienol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12- |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCO |
| IUPAC-Name | (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-Trien-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.45 |
| Formelmasse | 264.25 |